Läs mer
3-Bromo-benzenebutanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromo-benzenebutanoic Acid |
| CAS | 899350-32-4 |
| Molekylformel | C10H11BrO2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11BrO2/c11-9-5-1-3-8(7-9)4-2-6-10(12)13/h1,3,5,7H,2,4,6H2,(H,12,13) |
| LEDER | O=C(O)CCCC1=CC=CC(Br)=C1 |
| IUPAC-namn | 4-(3-bromophenyl)butanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 243.1 |
| Formel vikt | 241.9942 |