Läs mer
3-Bromo-DL-phenylalanine, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15442569
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15442569 1 g 1g
15452569 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15442569 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H65547.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 30163-20-3
Molekylformel C9H10BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 244.088
MDL-nummer MFCD05227935
InChI-nyckel GDMOHOYNMWWBAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3-3-bromophenyl propanoic acid, 3-bromo-dl-phenylalanine, 3-bromophenylalanine, dl-3-br-phe-oh, h-dl-phe 3-br-oh, dl-3-bromophenylalanine, pubchem18643, 3-bromophenylalanine #, 2-3-bromobenzyl glycine, dl-3-br-phe
PubChem CID 554078
IUPAC-namn 2-amino-3-(3-bromophenyl)propanoic acid
LEDER C1=CC(=CC(=C1)Br)CC(C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-DL-phenylalanine
Beilstein 2939808
Kvantitet 1 g
Formel vikt 244.09
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast