Läs mer
3-brom-L-fenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7034429
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15458637
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H52114.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 82311-69-1 | C9H10BrNO2 | 244.09 g/mol
Det appliceras för att enkelt avlägsna ledarpeptider från lantipeptider genom inkorporering av en hydroxisyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning Den appliceras för att enkelt avlägsna ledarpeptider från lantipeptider genom
inkorporering av en hydroxisyra.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 82311-69-1
Molekylformel C9H10BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 244.09
MDL-nummer MFCD06659110
InChI-nyckel GDMOHOYNMWWBAU-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-bromo-l-phenylalanine, s-2-amino-3-3-bromophenyl propanoic acid, l-3-bromophenylalanine, h-phe 3-br-oh, 2s-2-amino-3-3-bromophenyl propanoic acid, l-3-bromophe, l-3-br-phe-oh, l-bromophenyl alanine, s-3-bromophenylalanine, 3-br-l-phe-oh
PubChem CID 2762259
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(3-bromfenyl)propansyra
LEDER NC(CC1=CC(Br)=CC=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-L-phenylalanine
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 244.09
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.