Läs mer
3-Bromo-N-(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)-2-methyl-benzamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromo-N-(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)-2-methyl-benzamide |
| CAS | 1331185-69-3 |
| Molekylformel | C12H16BrNO2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3-Bromo-N-(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)-2-methylbenzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16BrNO2/c1-8-9(5-4-6-10(8)13)11(16)14-12(2,3)7-15/h4-6,15H,7H2,1-3H3,(H,14,16) |
| LEDER | BrC1=C(C)C(C(NC(C)(C)CO)=O)=CC=C1 |
| IUPAC-namn | 3-bromo-N-(1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl)-2-methylbenzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 286.16 |
| Formel vikt | 285.04 |