Läs mer
3-Bromo-N,N-dimetylanilin, 97 %
Produktkod. 11364016
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11364016 5 g 5g
11374016 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11364016 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L17279.06
 Begränsad artikel
I lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 16518-62-0 | C8H10BrN | 200,08 g/mol
3-Bromo-N,N-dimetylanilin är involverad i fluorering med användning av metallfluorid i närvaro av 2-(di-1-adamantylfosfino)-3,6-dimetoxi-2',4',6'-tri-i-propyl-1,1'-bifenyl (AdBrettPhos)-baserad Pd pre-metyl-anilin, N-fluoro-dimetyl-3-dimetyl-3-dimetyl-3,-dimetyl-3-dimetyl-3,-dimetyl-3-dimetyl-3-dimetylaminosyra
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-Bromo-N,N-dimetylanilin är involverad i fluorering med användning av metallfluorid i närvaro av 2-(di-1-adamantylfosfino)-3,6-dimetoxi-2′ ,4′ ,6′ -tri-i-propyl-1,1′ -bifenyl (AdBrettPhos)-baserad Pd-förkatalysator, använd för att framställa 3-fluoro-N,N-dimetylanilin.
Löslighet Blandbar med
kloroform, diklormetan och metanol.
Noter
Ljuskänslig. Förvara på sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16518-62-0
Molekylformel C8H10BrN
Molekylvikt (g/mol) 200.08
MDL-nummer MFCD00045020
InChI-nyckel USEXQPWLCGBYNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 3-bromo-n,n-dimethyl, 3-bromophenyl dimethylamine, n,n-dimethyl 3-bromoaniline, 3-bromo-n,n-dimethylbenzenamine, n,n-dimethyl-3-bromoaniline, m-bromodimethyl aniline, 3-bromo-dimethylaniline, m-bromodimethylaniline, pubchem3760, acmc-1c80w
PubChem CID 140102
IUPAC-namn 3-brom-N,N-dimetylanilin
LEDER CN(C)C1=CC=CC(Br)=C1
Specifica
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-N,N-dimethylaniline
Smältpunkt 11 °C
Densitet 1.365
Kokpunkt 126 °C (14 mmHg)
Brytningsindex 1.6015
Kvantitet 5 g
Beilstein 2079908
Löslighetsinformation Blandbar med kloroform, diklormetan och metanol.
Formel vikt 200.08
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.