Läs mer
3-Bromo-N, N-dimetylanilin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromo-N,N-dimethylaniline |
| CAS | 16518-62-0 |
| Molekylformel | C8 H10 Br N |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10BrN/c1-10(2)8-5-3-4-7(9)6-8/h3-6H,1-2H3 |
| LEDER | CN(C)c1cccc(Br)c1 |
| IUPAC-namn | 3-bromo-N,N-dimetylanilin |
| Molekylvikt (g/mol) | 200.08 |
| Formel vikt | 198.9997 |