Läs mer
3-Bromo-N,N,N-trimethylpropan-1-aminium Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromo-N,N,N-trimethylpropan-1-aminium Bromide |
| CAS | 3779-42-8 |
| Molekylformel | C6H15Br2N |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | (3-Bromopropyl)trimethylazanium Bromide, 3-Bromo-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium Bromide, N,N,N-Trimethyl-N-3-bromopropylammonium Bromide, (3-Bromopropyl)trimethylammonium Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H15BrN.BrH/c1-8(2,3)6-4-5-7;/h4-6H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Br-].C[N+](C)(C)CCCBr |
| IUPAC-namn | 3-bromopropyl(trimethyl)azanium;bromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 261 |
| Formel vikt | 258.9571 |