Läs mer
3-Bromo-N-phenylbenzenesulfonamide, 97%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromo-N-phenylbenzenesulfonamide |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 312.18 |
| Procent renhet | 97% |