Läs mer
3-Bromo-N-phenylbenzenesulfonamide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15466728
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15466728 250 mg 250mg
15456728 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15466728 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60252.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 166338-06-3
Molekylformel C12H10BrNO2S
Molekylvikt (g/mol) 312.181
MDL-nummer MFCD07957223
InChI-nyckel JPSZUSKQOMHYRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-phenyl-3-bromo-benzenesulfonamide, 3-bromo-n-phenyl-benzenesulfonamide
PubChem CID 8190068
IUPAC-namn 3-bromo-N-phenylbenzenesulfonamide
LEDER C1=CC=C(C=C1)NS(=O)(=O)C2=CC(=CC=C2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-N-phenylbenzenesulfonamide
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 312.18
Procent renhet 97%