Läs mer
3-Bromo-N1,N1-dimethylbenzene-1,4-diamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromo-N1,N1-dimethylbenzene-1,4-diamine |
| CAS | 107100-00-5 |
| Molekylformel | C8 H11 Br N2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11BrN2/c1-11(2)6-3-4-8(10)7(9)5-6/h3-5H,10H2,1-2H3 |
| LEDER | CN(C)c1ccc(N)c(Br)c1 |
| IUPAC-namn | 2-bromo-4-N,4-N-dimethylbenzene-1,4-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.09 |
| Formel vikt | 214.011 |