Läs mer
3-Bromo-o-xylen, 99 %
Produktkod. 11412608
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11412608 5 g 5g
11422608 25 g 25g
11432608 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11412608 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15889.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 576-23-8 | C8H9Br | 185,06 g/mol
3-Bromo-o-xylen är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3-Bromo-o-xylen är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Löslighet
Ej blandbar eller svår att blanda i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Förvara på sval plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 576-23-8
Molekylformel C8H9Br
Molekylvikt (g/mol) 185.06
MDL-nummer MFCD00000069
InChI-nyckel WLPXNBYWDDYJTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-o-xylene, 3-bromo-1,2-dimethylbenzene, 2,3-dimethylbromobenzene, 2,3-dimethyl bromobenzene, benzene, bromodimethyl, 1-bromo-2,3-dimethyl-benzene, benzene, 1-bromo-2,3-dimethyl, bromoxilene, xylylbromid, bromo-o-xylene
PubChem CID 68472
IUPAC-namn 1-brom-2,3-dimetylbensen
LEDER CC1=CC=CC(Br)=C1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-o-xylene
Densitet 1.365
Kvantitet 5 g
Brytningsindex 1.56
Beilstein 2077312
Kokpunkt 212°C to 214°C
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vikt 185.07
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.