Läs mer
3-Bromo-vortioxetine Hydrobromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromo-vortioxetine Hydrobromide |
| CAS | 2725536-51-4 |
| Molekylformel | C18H21BrN2S • HBr |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-(2-((3-Bromo-2,4-dimethylphenyl)thio)phenyl)piperazine Hydrobromid |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21BrN2S.BrH/c1-13-7-8-16(14(2)18(13)19)22-17-6-4-3-5-15(17)21-11-9-20-10-12-21;/h3-8,20H,9-12H2,1-2H3;1H |
| LEDER | CC1=C(SC2=CC=CC=C2N3CCNCC3)C=CC(C)=C1Br.Br |
| IUPAC-namn | 1-[2-(3-bromo-2,4-dimethylphenyl)sulfanylphenyl]piperazine;hydrobromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 458.25 |
| Formel vikt | 455.99 |