Läs mer
3'-Bromoacetophenone, 98+%
Produktkod. 11429683
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11429683 25 g 25g
11439683 100 g 100g
11449683 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11429683 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A12454.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2142-63-4 | C8H7BrO | 199.047 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2142-63-4
Molekylformel C8H7BrO
Molekylvikt (g/mol) 199.047
MDL-nummer MFCD00000083
InChI-nyckel JYAQYXOVOHJRCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-bromoacetophenone, m-bromoacetophenone, 1-3-bromophenyl ethanone, 1-3-bromophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3-bromophenyl, 1-acetyl-3-bromobenzene, 3-bromoacetophenone, 1-3-bromo-phenyl-ethanone, 3-bromo acetophenone, acetophenone, 3'-bromo
PubChem CID 16502
IUPAC-namn 1-(3-bromfenyl)etanon
LEDER CC(=O)C1=CC(=CC=C1)Br
Specifications
Kemiskt namn eller material 3'-Bromoacetophenone
Smältpunkt 7°C to 8°C
Densitet 1.498
Kokpunkt 79°C to 81°C (2 mmHg)
Flampunkt 114°C (237°F)
Brytningsindex 1.575
Kvantitet 25 g
Beilstein 507599
Formel vikt 199.05
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.