Läs mer
3'-Bromoacetophenone diethyl ketal, 96%, stab. with Potassium carbonate, Thermo Scientific™
Produktkod. 15478005
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15478005 25 g 25g
15468005 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15478005 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32157.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 480439-43-8
Molekylformel C12H17BrO2
Molekylvikt (g/mol) 273.17
MDL-nummer MFCD14636457
InChI-nyckel XKQAVDMOLWVSRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-bromoacetophenone diethyl ketal, 1-bromo-3-1,1-diethoxyethyl benzene, 3-bromoacetophenone diethyl ketal,
PubChem CID 73995132
IUPAC-namn 1-bromo-3-(1,1-diethoxyethyl)benzene
LEDER CCOC(C)(C1=CC(=CC=C1)Br)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3'-Bromoacetophenone diethyl ketal
Namnnotering stabilized with Potassium carbonate
Kvantitet 25 g
Formel vikt 273.17
Procent renhet 96%