Läs mer
3-Bromoacetylpyridin, hydrobromid, TRC
Produktkod. 30338832
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30338832 1 g
1 options
Produktkod. 30338832 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6791101G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromoacetylpyridine, Hydrobromide
CAS 17694-68-7
Molekylformel C7 H6 Br N O . Br H
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H6BrNO.BrH/c8-4-7(10)6-2-1-3-9-5-6;/h1-3,5H,4H2;1H
LEDER Br.BrCC(=O)c1cccnc1
IUPAC-namn 2-bromo-1-pyridin-3-yletanon; Hydrobromid
Molekylvikt (g/mol) 280.94
Formel vikt 278.8894