Läs mer
3-Bromadamantan-1-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10475702
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10475702 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10394622 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10475702 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer NRB01917DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 21816-08-0
Molekylformel C11H15BrO2
Molekylvikt (g/mol) 259.143
MDL-nummer MFCD00167820
InChI-nyckel DJUDQBVINJIMFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-3-adamantanecarboxylic acid, 3-bromo-1-adamantanecarboxylic acid, tricyclo 3.3.1.13,7 decane-1-carboxylic acid, 3-bromo, 3-bromo-adamantane-1-carboxylic acid, 3-adamantanecarboxylic acid, 1-bromo, 3-bromoadamantanecarboxylic acid, 3-bromotricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane-1-carboxylic acid, acmc-1cnbw, maybridge1_005590, 5s,7r-3-bromoadamantane-1-carboxylate
PubChem CID 30818
IUPAC-namn 3-bromaadamantan-1-karboxylsyra
LEDER C1C2CC3(CC1CC(C2)(C3)Br)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromoadamantane-1-carboxylic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 259.14
Procent renhet 97%