Läs mer
3-bromoanilin, 98 %
Produktkod. 11440264
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11440264 500 g 500g
11420264 25 g 25g
11430264 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11440264 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13665.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 591-19-5 | C6H6BrN | 172,03 g/mol
3-Bromoanilin används vid syntes av aminosubstituerad kinazolin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-bromanilin används vid syntes av aminosubstituerad kinazolin.
Löslighet Lösligt i vatten (0,97 g
/L vid 20 C).°
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 591-19-5
Molekylformel C6H6BrN
Molekylvikt (g/mol) 172.03
MDL-nummer MFCD00007757
InChI-nyckel DHYHYLGCQVVLOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-bromoaniline, benzenamine, 3-bromo, 3-bromo aniline, m-aminobromobenzene, aniline, m-bromo, 3-bromobenzenamine, 3-bromophenylamine, bromoaniline 3-, 3-bromo-benzenamine, 3-bromo-phenylamine
PubChem CID 11562
IUPAC-namn 3-bromanilin
LEDER NC1=CC=CC(Br)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromoaniline
Smältpunkt 16 °C
Densitet 1.59
Kokpunkt 251 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Analysprocentintervall 98%
Odör Kännetecken
Brytningsindex 1.625
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 742028
Löslighetsinformation Löslig i vatten (0,97 g/L vid 20 °C).
Formel vikt 172.03
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.