Läs mer
3-Bromoaniline-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromoaniline-d4 |
| CAS | 81395-17-7 |
| Molekylformel | C6H2D4BrN |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3-Bromo-benzenamine-d4, (3-Bromophenyl)amine-d4, (m-Bromophenyl)amine-d4, 1-Amino-3-bromobenzene-d4, NSC 10298-d4, m-Aminobromobenzene-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6BrN/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H,8H2/i1D,2D,3D,4D |
| LEDER | NC1=C([2H])C([2H])=C([2H])C(Br)=C1[2H] |
| IUPAC-namn | 3-bromo-2,4,5,6-tetradeuterioaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.05 |