Läs mer
3-Bromoanilin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromoaniline |
| CAS | 591-19-5 |
| Molekylformel | C6 H6 Br N |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | Aniline, m-bromo- (8CI), 3-Bromobenzenamine, (3-Bromophenyl)amine, (m-Bromophenyl)amine, 1-Amino-3-bromobenzene, 3-Amino-1-bromobenzene, 3-Bromoaniline, NSC 10298, m-Aminobromobenzene, m-Aminobromobenzene, m-Bromoaniline, m-Bromoaniline |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6BrN/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H,8H2 |
| LEDER | Nc1cccc(Br)c1 |
| IUPAC-namn | 3-bromoanilin |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.02 |
| Formel vikt | 170.9684 |