Läs mer
3-Bromoanisol, 98+%
Produktkod. 11447517
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11447517 500 g 500g
11427517 25 g 25g
11437517 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11447517 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15625.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 2398-37-0 | C7H7BrO | 187,04 g/mol
3-Bromanisol används i kemisk reaktion som mellanprodukter för att erhålla målmaterial såsom färgämnen, läkemedel, parfymer, fotoinitiatorer och jordbrukskemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 3-Bromoanisol används i kemisk reaktion som mellanprodukter för
att erhålla målmaterial såsom färgämnen, läkemedel, parfymer, fotoinitiatorer och jordbrukskemikalier.
Löslighet
Blandbar i metanol, bensen, hexan, toluen och diklormetan. Praktiskt taget olöslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Förvaras svalt och torrt i tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2398-37-0
Molekylformel C7H7BrO
Molekylvikt (g/mol) 187.04
MDL-nummer MFCD00000081
InChI-nyckel PLDWAJLZAAHOGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromoanisole, m-bromoanisole, 3-methoxybromobenzene, 3-bromo anisole, m-bromomethoxybenzene, benzene, 1-bromo-3-methoxy, anisole, m-bromo, 3-methoxy-1-bromobenzene, m-methoxybromobenzene, meta-bromoanisole
PubChem CID 16971
IUPAC-namn 1-brom-3-metoxibensen
LEDER COC1=CC=CC(Br)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromoanisole
Smältpunkt ∼2 °C
Densitet 1.489
Kokpunkt 210 °C till 211 °C
Flampunkt 93 °C (199 °F)
Brytningsindex 1.564
Kvantitet 500 g
Beilstein 1524687
Löslighetsinformation Blandad i metanol, bensen, hexan, toluen och dikloretan. Praktiskt taget olöslig i vatten.
Formel vikt 187.04
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.