Läs mer
3-Bromoanisol, 99+%
Produktkod. 10559980 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10559980 25 mL Glasflaska 25ml
10589630 100 mL Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10559980 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 106620250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2398-37-0 | C7H7BrO | 187,04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2398-37-0
Molekylformel C7H7BrO
Molekylvikt (g/mol) 187.04
MDL-nummer MFCD00000081
InChI-nyckel PLDWAJLZAAHOGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromoanisole, m-bromoanisole, 3-methoxybromobenzene, 3-bromo anisole, m-bromomethoxybenzene, benzene, 1-bromo-3-methoxy, anisole, m-bromo, 3-methoxy-1-bromobenzene, m-methoxybromobenzene, meta-bromoanisole
PubChem CID 16971
IUPAC-namn 1-brom-3-metoxibensen
LEDER COC1=CC=CC(Br)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromoanisole
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 2.0°C
Färg Brun-gul till färglös
Densitet 1.4700g/mL, 1.47
Kokpunkt 210.0°C to 211.0°C
Flampunkt 93°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel BrC6H4OCH3
Brytningsindex 1.5630 to 1.5650
Kvantitet 25 mL
Beilstein 06, 198
Formel vikt 187.04
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.