Läs mer
3-Bromoanisol, Mikromol™
Produktkod. 30052430
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30052430 100 mg
1 options
Produktkod. 30052430 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0007.05
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
3-Bromoanisole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromoanisole
CAS 2398-37-0
Analyt- eller komponentnamn 3-Bromoanisole
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H7 Br O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 3-Bromoanisole
InChI formel InChI=1S/C7H7BrO/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,1H3
LEDER COc1cccc(Br)c1
IUPAC-namn 1-bromo-3-metoxibensen
Molekylvikt (g/mol) 187.03
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 185,968 g/mol