Läs mer
3-Bromoanisol, TRC
Produktkod. 30347815
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30347815 25 g
1 options
Produktkod. 30347815 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68012025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromoanisole
CAS 2398-37-0
Molekylformel C7 H7 Br O
Kvantitet 25 g
Synonym 3-Bromoanisole, Benzene, 1-bromo-3-methoxy- (9CI, ACI), 1-Bromo-3-methoxybenzene (ACI), Anisole, m-bromo- (6CI, 7CI, 8CI), 3-Bromoanisole, 3-Bromobenzene methyl ether, 3-Methoxy-1-bromobenzene, 3-Methoxybromobenzene, 3-Methoxyphenyl bromide, m-Anisyl bromide, m-Bromoanisole, m-Bromoanisole, m-Bromomethoxybenzene, m-Bromophenyl methyl ether, m-Methoxybromobenzene, m-Methoxyphenyl bromide, NSC 82293
InChI formel InChI=1S/C7H7BrO/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,1H3
LEDER COc1cccc(Br)c1
IUPAC-namn 1-bromo-3-metoxibensen
Molekylvikt (g/mol) 187.03
Formel vikt 185.968