Läs mer
3-bromobenzaldehyd, 97 %
Produktkod. 11463934
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11463934 500 g 500g
11443934 25 g 25g
11453934 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11463934 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11941.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 3132-99-8 | C7H5BrO | 185,02 g/mol
En substituerad bensaldehyd som används vid syntes av mer komplexa farmaceutiska föreningar. Det används också som en aktiv farmaceutisk ingrediens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
En substituerad bensaldehyd som används vid syntes av mer komplexa farmaceutiska föreningar. Det används också som en aktiv farmaceutisk ingrediens.
Löslighet Ej blandbar
eller svår att blanda i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och luft. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3132-99-8
Molekylformel C7H5BrO
Molekylvikt (g/mol) 185.02
MDL-nummer MFCD00003345
InChI-nyckel SUISZCALMBHJQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 3-bromo, benzaldehyde, m-bromo, 3-bromobenzeldehyde, unii-w0ard2zj82, 3-bromo benzaldehyde, 3-bromo-benzaldehyde, w0ard2zj82, benzaldehyde, m-bromo-6ci,7ci,8ci, 3-bromobenzaidehyde
PubChem CID 76583
IUPAC-namn 3-brombensaldehyd
LEDER C1=CC(=CC(=C1)Br)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromobenzaldehyde
Smältpunkt 18 °C till 21 °C
Densitet 1.58
Kokpunkt 234 °C till 236 °C
Flampunkt 96 °C (204 °F)
Odör Kännetecken
Brytningsindex 1.594
Kvantitet 500 g
Beilstein 1634534
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Inte blandbar eller svår att blanda i vatten.
Formel vikt 185.03
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.