Läs mer
3-brombensaldehyd etylenacetal, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11395385
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11395385 5 g 5g
11305395 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11395385 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19611.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17789-14-9 | C9H9BrO2 | 229.073 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17789-14-9
Molekylformel C9H9BrO2
Molekylvikt (g/mol) 229.073
MDL-nummer MFCD00003209
InChI-nyckel VYPYKCPWNPPBBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-bromophenyl-1,3-dioxolane, 3-bromobenzaldehyde ethylene acetal, 1,3-dioxolane, 2-3-bromophenyl, 1-bromo-3-1,3-dioxolan-2-yl benzene, 2-m-bromophenyl-1,3-dioxolane, m-bromobenzaldehyde ethylene acetal, pubchem3730, 2-3-bromophenyl dioxolane, acmc-1c8q7, ksc496m7r
PubChem CID 87306
IUPAC-namn 2-(3-bromfenyl)-1,3-dioxolan
LEDER C1COC(O1)C2=CC(=CC=C2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromobenzaldehyde ethylene acetal
Densitet 1.514
Kokpunkt 132°C to 133°C (8 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.563
Kvantitet 5 g
Beilstein 1344030
Formel vikt 229.07
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.