Läs mer
3-bromobenzaldehyd, TRC
Produktkod. 30333920
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30333920 100 g
1 options
Produktkod. 30333920 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB680290100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromobenzaldehyde
CAS 3132-99-8
Molekylformel C7H5BrO
Kvantitet 100 g
Synonym m-Bromobenzaldehyde, 3-Formyl-1-bromobenzene, 3-Formylbromobenzene, 5-Bromobenzaldehyde, NSC 66828
InChI formel InChI=1S/C7H5BrO/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-5H
LEDER Brc1cccc(C=O)c1
IUPAC-namn 3-bromobenzaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 185.02
Formel vikt 183.9524