Läs mer
3-Brombensen-1-sulfonamid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10293282
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10293282 1 g 1g
10550553 10 g 10g
10275464 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10293282 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00520DA
Kemiska identifierare
CAS 89599-01-9
Molekylformel C6H6BrNO2S
Molekylvikt (g/mol) 236.083
MDL-nummer MFCD00084903
InChI-nyckel MUBJNMWVQGHHLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromobenzenesulphonamide, 3-bromobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 3-bromo, 3-bromo-benzenesulfonamide, 3-bromobenesulfonamide, 3-bromo-benzenesulfonic acid amide, 3-bromanylbenzenesulfonamide, pubchem11759, 3-bromophenylsulfonamide, m-bromobenzenesulfonamide
PubChem CID 2734765
IUPAC-namn 3-brombensensulfonamid
LEDER C1=CC(=CC(=C1)Br)S(=O)(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromobenzene-1-sulfonamide
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Linjär formel BrC6H4SO2NH2
Kvantitet 1 g
Formel vikt 236.09
Procent renhet 97%