Läs mer
3-Brombensenboronsyra, 98+%
Produktkod. 11349125
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11349125 25 g 25g
11329125 1 g 1g
11339125 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11349125 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16354.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 89598-96-9 | C6H6BBrO2 | 200,83 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89598-96-9
Molekylformel C6H6BBrO2
Molekylvikt (g/mol) 200.83
MDL-nummer MFCD00239386
InChI-nyckel AFSSVCNPDKKSRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromophenyl boronic acid, 3-bromobenzeneboronic acid, 3-bromophenylboronicacid, boronic acid, 3-bromophenyl, pubchem1758, 3-bromo-phenylboronic acid, acmc-209r1w, 3-bromo-benzeneboronic acid, 3-bromobenzene boronic acid
PubChem CID 2734318
IUPAC-namn (3-bromfenyl)borsyra
LEDER OB(O)C1=CC=CC(Br)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromobenzeneboronic acid
Smältpunkt 164°C to 168°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 3127104
Formel vikt 200.83
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.