Läs mer
3-Bromobenzeneboronic acid N-methyldiethanolamine ester, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11394765
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11394765
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L17796.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 374538-00-8
Molekylformel C11H15BBrNO2
Molekylvikt (g/mol) 283.96
MDL-nummer MFCD02093962
InChI-nyckel CYGPBFLFZQMUBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-bromophenyl-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane, 3-bromobenzeneboronic acid n-methyldiethanolamine ester, 2-3-bromophenyl-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaboraperhydroocine, 3-bromophenylboronic acid n-methyl diethanolamine cyclic este
PubChem CID 10039503
IUPAC-namn 2-(3-bromophenyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane
LEDER B1(OCCN(CCO1)C)C2=CC(=CC=C2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromobenzeneboronic acid N-methyldiethanolamine ester
Smältpunkt 128°C to 129°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 283.96
Procent renhet 98%