Läs mer
3-Bromobenzenesulfonyl chloride, 97%
Produktkod. 11440433
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11440433 1 g 1g
11454493 5 g 5g
11464493 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11440433 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11507.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2905-24-0 | C6H4BrClO2S | 255.51 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2905-24-0
Molekylformel C6H4BrClO2S
Molekylvikt (g/mol) 255.51
MDL-nummer MFCD00052313
InChI-nyckel PJGOLCXVWIYXRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromobenzene-1-sulfonyl chloride, 3-bromobenzenesulphonyl chloride, m-bromobenzenesulfonyl chloride, 3-bromobenzenesulfonylchloride, m-bromobenzenesulphonyl chloride, 3-bromo-benzenesulfonyl chloride, 3-bromophenyl chlorosulfone, 3-bromophenylsulfonyl chloride, buttpark 94\57-33, benzenesulfonyl chloride, 3-bromo
PubChem CID 17943
IUPAC-namn 3-brombensensulfonylklorid
LEDER ClS(=O)(=O)C1=CC=CC(Br)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromobenzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 30°C to 33°C
Densitet 1.773
Kokpunkt 90°C to 91°C (0.5 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.593
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 2691656
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 255.52
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.