Läs mer
3-Brombenshydrazid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11434177
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11434177 5 g 5g
11444177 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11434177 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19628.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 39115-96-3 | C7H7BrN2O | 215.05 g/mol
3-Brombenshydrazid används för att framställa 5-(3-brom-fenyl)-3H-[1,3,4]oxadiazol-2-tion. Denna reaktion kommer att behöva reagens kaliumhydroxid och lösningsmedel etanol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-Brombenshydrazid används för att producera 5-(3-brom-fenyl)-3H-[1,3,4]oxadiazol-2-tion. Denna reaktion kommer att behöva reagens kaliumhydroxid och lösningsmedel etanol.
Löslighet Något lösligt i vatten (3,7
g/L) (25 C)°
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39115-96-3
Molekylformel C7H7BrN2O
Molekylvikt (g/mol) 215.05
MDL-nummer MFCD00007600
InChI-nyckel BNAQRAZIPAHWAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromobenzhydrazide, m-bromobenzohydrazide, 3-bromobenzoic hydrazide, benzoic acid, 3-bromo-, hydrazide, 3-bromobenzoic acid hydrazide, 3-bromobenzoylhydrazine, benzoylhydrazine, m-bromo, 3-bromo-benzoic acid hydrazide, 3-bromobenzenecarbohydrazide, 3-bromanylbenzohydrazide
PubChem CID 520941
IUPAC-namn 3-brombensohydrazid
LEDER C1=CC(=CC(=C1)Br)C(=O)NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromobenzhydrazide
Smältpunkt 154°C to 157°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1945814
Löslighetsinformation Slightly soluble in water (3.7g/L) (25°C)
Formel vikt 215.05
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.