Läs mer
3-Bromobenzo[b]tiofen, 95 %
Produktkod. 15435737
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15435737 50 g 50g
15425737 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15435737 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32948.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 7342-82-7 | C8H5BrS | 213,092 g/mol
Antifungal aktivitet av syntetiska di (hetero) arylaminer baserade på benso [b] tiofendelen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Antifungal aktivitet av syntetiska di (hetero) arylaminer baserade på benso
[b] tiofendelen.
Löslighet Svårlöslig (0,14 g
/L) (25 C).°
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7342-82-7
Molekylformel C8H5BrS
Molekylvikt (g/mol) 213.092
MDL-nummer MFCD00023009
InChI-nyckel SRWDQSRTOOMPMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromobenzo b thiophene, 3-bromothianaphthene, 3-bromobenzothiophene, benzo b thiophene, 3-bromo, 3-bromo-benzo b thiophene, 3-bromo benzothiophene, benzo b thiophene, 3-bromo-,, zlchem 804
PubChem CID 123250
IUPAC-namn 3-brom-l-bensotiofen
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=CS2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromobenzo[b]thiophene
Densitet 1.629
Kokpunkt 72 °C till 74 °C (0,27 mmHg)
Brytningsindex 1.668
Kvantitet 50 g
Löslighetsinformation Sparsamt löslig (0,14 g/L) (25 °C).
Formel vikt 213.1
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.