Läs mer
3-Brombenso[b]tiofen, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7031765
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 15425737
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H32948.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7342-82-7 | C8H5BrS | 213.092 g/mol
Antifungal aktivitet av syntetiska di (hetero) arylaminer baserade på benso [b] tiofendelen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Antifungal aktivitet av syntetiska di (hetero) arylaminer baserade på benso
[b] tiofendelen.
Löslighet Svårlöslig (0,14 g
/L) (25 C).°
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7342-82-7
Molekylformel C8H5BrS
Molekylvikt (g/mol) 213.092
MDL-nummer MFCD00023009
InChI-nyckel SRWDQSRTOOMPMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromobenzo b thiophene, 3-bromothianaphthene, 3-bromobenzothiophene, benzo b thiophene, 3-bromo, 3-bromo-benzo b thiophene, 3-bromo benzothiophene, benzo b thiophene, 3-bromo-,, zlchem 804
PubChem CID 123250
IUPAC-namn 3-brom-l-bensotiofen
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=CS2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromobenzo[b]thiophene
Densitet 1.629
Kokpunkt 72°C to 74°C (0.27 mmHg)
Brytningsindex 1.668
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Sparingly Soluble (0.14g/L) (25°C).
Formel vikt 213.1
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.