Läs mer
3-Brombensoesyra, 98+%
Produktkod. 11414344
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11414344 100 g 100g
11404344 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11414344 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12606.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 585-76-2 | C7H5BrO2 | 201,019 g/mol
3-Brombensoesyra användes som testlösning vid bestämning av surhetskonstanter genom kapillärzonelektrofores. Den användes som intern standard för att studera retentionsmekanismerna för en omodifierad och en hydroxylerad polystyren-divinylbensenpolymer genom fastfasextraktion. Det användes också vid syntes av N-(1,1-dimetyl-2-hydroxietyl)-3-brombensamid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-Brombensoesyra användes som testlösning vid bestämning av surhetskonstanter genom kapillärzonelektrofores. Den användes som intern standard för att studera retentionsmekanismerna för en omodifierad och en hydroxylerad polystyren-divinylbensenpolymer genom fastfasextraktion. Det användes också vid syntes av N-(1,1-dimetyl-2-hydroxietyl)-3-brombensamid.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 585-76-2
Molekylformel C7H5BrO2
Molekylvikt (g/mol) 201.019
MDL-nummer MFCD00002487
InChI-nyckel VOIZNVUXCQLQHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-bromobenzoic acid, 3-brombenzoic acid, benzoic acid, 3-bromo, 3-bromo-benzoic acid, benzoic acid, m-bromo, unii-7dct3a73lx, 7dct3a73lx, 3-bromo benzene acid, 3-bromobenzoicacid, 4-fluorobenzoicacid
PubChem CID 11456
IUPAC-namn 3-brombensoesyra
LEDER C1=CC(=CC(=C1)Br)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromobenzoic acid
Smältpunkt 153 °C till 157 °C
Densitet 1.948
Kvantitet 100 g
Beilstein 2041792
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 201.02
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.