Läs mer
3-Brombensoesyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromobenzoic Acid |
| CAS | 585-76-2 |
| Molekylformel | C7H5BrO2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | m-Bromobenzoic Acid, NSC 176129, NSC 32739, NSC 3980, NSC 83519 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5BrO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10) |
| LEDER | OC(=O)c1cccc(Br)c1 |
| IUPAC-namn | 3-bromobensoesyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 201.02 |
| Formel vikt | 199.9473 |