Läs mer
3-Bromobenzoic hydrazide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11935661 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11935661 5 g Glass bottle 5g
1 options
Produktkod. 11935661 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 303260050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromobenzoic hydrazide
CAS 39115-96-3
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 156.0°C to 159.0°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C7H7BrN2O
Kvantitet 5 g
Synonym 3-bromobenzhydrazide, m-bromobenzohydrazide, 3-bromobenzoic hydrazide, benzoic acid, 3-bromo-, hydrazide, 3-bromobenzoic acid hydrazide, 3-bromobenzoylhydrazine, benzoylhydrazine, m-bromo, 3-bromo-benzoic acid hydrazide, 3-bromobenzenecarbohydrazide, 3-bromanylbenzohydrazide
InChI-nyckel BNAQRAZIPAHWAR-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC(=C1)Br)C(=O)NN
IUPAC-namn 3-bromobenzohydrazide
Molekylvikt (g/mol) 215.06
PubChem CID 520941
Formel vikt 215.06
Procent renhet 97%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Bromobenzoic hydrazide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.