Läs mer
3-brombensonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11480913
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11480913 250 g 250g
11460913 10 g 10g
11470913 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11480913 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13317.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6952-59-6 | C7H4BrN | 182.02 g/mol
3-Bromobensonitril är involverad i Suzuki-reaktionen under lösningsmedelsfria förhållanden.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-Bromobensonitril är involverad i Suzuki-reaktionen under lösningsmedelsfria förhållanden.
Löslighet Lösligt i vatten (0,2
g/L)
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel. Säkerställ tillräcklig ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6952-59-6
Molekylformel C7H4BrN
Molekylvikt (g/mol) 182.02
MDL-nummer MFCD00001796
InChI-nyckel STXAVEHFKAXGOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-bromobenzonitrile, benzonitrile, 3-bromo, benzonitrile, m-bromo, 3-cyanobromobenzene, 1-bromo-3-cyanobenzene, 3-bromobenzenecarbonitrile, 3-bromo benzonitrile, 3-bromobenzonitride, m-brombenzonitril, 3-brombenzonitrile
PubChem CID 23381
IUPAC-namn 3-brombensonitril
LEDER BrC1=CC=CC(=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromobenzonitrile
Smältpunkt 37°C to 41°C
Densitet 1.562
Kokpunkt 224°C to 226°C
Flampunkt 113°C (235°F)
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 1858942
Löslighetsinformation Soluble in water (0.2g/L)
Formel vikt 182.03
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.