Läs mer
3-Bromobenzofenon, 97 %
Produktkod. 15480398
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15480398 25 g 25g
15460398 1 g 1g
15470398 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15480398 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53505.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
CAS: 1016-77-9 | C13H9BrO | 261,118 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1016-77-9
Molekylformel C13H9BrO
Molekylvikt (g/mol) 261.118
MDL-nummer MFCD00672015
InChI-nyckel XNUMUNIJQMSNNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromobenzophenone, 3-bromophenyl phenyl methanone, methanone, 3-bromophenyl phenyl, m-bromobenzophenone, 3-bromophenyl phenylmethanone, 3-bromophenyl-phenyl-methanone, 3-bromophenyl phenyl ketone, bromobenzophenone,m, 3-bromobenzoylbenzene, acmc-20an8e
PubChem CID 70548
IUPAC-namn (3-bromfenyl)-fenylmetanon
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC(=CC=C2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromobenzophenone
Smältpunkt 74 °C till 78 °C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 261.12
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.