Läs mer
3-brombensotrifluorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11477756
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11477756 500 g 500g
11457756 25 g 25g
11467756 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11477756 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14724.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 401-78-5 | C7H4BrF3 | 225.008 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 401-78-5
Molekylformel C7H4BrF3
Molekylvikt (g/mol) 225.008
MDL-nummer MFCD00000380
InChI-nyckel NNMBNYHMJRJUBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromobenzotrifluoride, 1-bromo-3-trifluoromethyl benzene, m-bromobenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl bromobenzene, benzene, 1-bromo-3-trifluoromethyl, 3-brombenzotrifluorid, 3-bromotrifluoromethylbenzene, 3-bromobenzyltrifluoride, 3-trifluoromethyl phenyl bromide, m-trifluoromethyl bromobenzene
PubChem CID 9817
IUPAC-namn 1-brom-3-(trifluormetyl)bensen
LEDER C1=CC(=CC(=C1)Br)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromobenzotrifluoride
Densitet 1.613
Kokpunkt 151°C to 152°C
Flampunkt 59°C (138°F)
Odör Aromatic
Brytningsindex 1.473
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1449557
Formel vikt 225.01
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.