Läs mer
3-Bromobenzoyl chloride, 98%
Produktkod. 11402308
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11402308 10 g 10g
11412308 50 g 50g
11422308 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11402308 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15256.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1711-09-7 | C7H4BrClO | 219.462 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1711-09-7
Molekylformel C7H4BrClO
Molekylvikt (g/mol) 219.462
MDL-nummer MFCD00000669
InChI-nyckel PBOOZQFGWNZNQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-bromobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-bromo, 3-bromobenzoylchloride, benzoyl chloride, m-bromo, 3-bromobenzoic acid chloride, attercop-chm at106527, 3-brom-benzoylchlorid, 3-bromo-benzoylchlorid, 3-bromobenzoic chloride, pubchem13574
PubChem CID 74377
IUPAC-namn 3-brombensoylklorid
LEDER C1=CC(=CC(=C1)Br)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromobenzoyl chloride
Densitet 1.666
Kokpunkt 247°C to 251°C
Flampunkt 107°C (224°F)
Brytningsindex 1.595
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1635505
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 219.47
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Bromobenzoyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Bromobenzoyl chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.