Läs mer
3-Brombensylalkohol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11494323
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11494323 5 g 5g
11404333 25 g 25g
11414333 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494323 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10929.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15852-73-0 | C7H7BrO | 187.036 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15852-73-0
Molekylformel C7H7BrO
Molekylvikt (g/mol) 187.036
MDL-nummer MFCD00004629
InChI-nyckel FSWNRRSWFBXQCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromobenzyl alcohol, 3-bromophenyl methanol, m-bromobenzyl alcohol, benzenemethanol, 3-bromo, 3-bromobenzylalcohol, 3-bromophenyl methan-1-ol, 3-bromo-benzenemethanol, m-bromobenzylalcohol, 3-bromo benzylalcohol, pubchem3747
PubChem CID 85141
IUPAC-namn (3-bromfenyl)metanol
LEDER C1=CC(=CC(=C1)Br)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromobenzyl alcohol
Densitet 1.56
Kokpunkt 165°C (16 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.584
Kvantitet 5 g
Beilstein 2242512
Formel vikt 187.04
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.