Läs mer
3-Bromobenzyl bromide, 95%
Produktkod. 10275470 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10275470 25 g Glasflaska 25g
10042370 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10275470 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 181780250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 823-78-9 | C7H6Br2 | 249.93 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 823-78-9
Molekylformel C7H6Br2
Molekylvikt (g/mol) 249.93
MDL-nummer MFCD00000176
InChI-nyckel ZPCJPJQUVRIILS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromobenzyl bromide, 1-bromo-3-bromomethyl benzene, m-bromobenzyl bromide, 3-bromobenzylbromide, benzene, 1-bromo-3-bromomethyl, alpha,3-dibromotoluene, alpha,m-dibromotoluene, 3-bromo benzyl bromide, 1-bromo-3-bromomethyl-benzene, alpha-3-dibromotoluene
PubChem CID 69979
IUPAC-namn 1-brom-3-(brommetyl)bensen
LEDER C1=CC(=CC(=C1)Br)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromobenzyl bromide
Namnnotering 95%
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 37.0°C to 42.0°C
Färg Vitt
Kokpunkt 130.0°C (12.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel BrC6H4CH2Br
Kvantitet 25 g
Beilstein 05, 308
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formel vikt 249.93
Procent renhet 95%
Fysisk form Adhering Crystals or Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Bromobenzyl bromide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.