Läs mer
3-Bromobenzyl bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromobenzyl bromide |
| CAS | 823-78-9 |
| Molekylformel | C7H6Br2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6Br2/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4H,5H2 |
| LEDER | BrCc1cccc(Br)c1 |
| IUPAC-namn | 1-bromo-3-(bromomethyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 249.93 |
| Formel vikt | 247.8836 |