Läs mer
3-Bromobenzyl chloride, 97%
Produktkod. 11373166
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11373166 25 g 25g
11363166 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11373166 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12458.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 932-77-4 | C7H6BrCl | 205.479 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 932-77-4
Molekylformel C7H6BrCl
Molekylvikt (g/mol) 205.479
MDL-nummer MFCD00040865
InChI-nyckel UDKGXKYEWBGQCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromobenzyl chloride, 1-bromo-3-chloromethyl benzene, 3-bromo-alpha-chlorotoluene, m-bromobenzyl chloride, benzene, 1-bromo-3-chloromethyl, 3-bromo-a-chlorotoluene, 3-bromobenzylchloride, pubchem23319, acmc-209rkw, bromo-3-chloromethyl-benzene
PubChem CID 523059
IUPAC-namn 1-brom-3-(klormetyl)bensen
LEDER C1=CC(=CC(=C1)Br)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromobenzyl chloride
Densitet 1.608
Kokpunkt 118°C to 119°C (18 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.5835
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 742267
Formel vikt 205.49
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.