Läs mer
3-Bromobenzyl mercaptan, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15413457
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15413457 250 mg 250mg
11431270 1 g 1g
11441270 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15413457 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26358.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Solubility
Insoluble in water. Soluble in toluene.
Notes
Air Sensitive. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents, air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 886497-84-3
Molekylformel C7H7BrS
Molekylvikt (g/mol) 203.097
MDL-nummer MFCD06798010
InChI-nyckel LXEHTZZVGCUFCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromophenyl methanethiol, 3-bromobenzylmercaptan, 3-bromobenzyl mercaptan, 3-bromo-alpha-toluenethiol, benzenemethanethiol,3-bromo, 3-bromophenyl methane-1-thiol
PubChem CID 2761417
IUPAC-namn (3-bromophenyl)methanethiol
LEDER C1=CC(=CC(=C1)Br)CS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromobenzyl mercaptan
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2810
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in toluene.
Formel vikt 203.1
Procent renhet 98%