Läs mer
3-bromobensylamin, 95 %
Produktkod. 11491507
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11491507 5 g 5g
11401517 25 g 25g
11411517 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11491507 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24963.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10269-01-9 | C7H8BrN | 186,052 g/mol
3-Bromobensylamin är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, agrokemikalier, färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 3-Bromobensylamin är ett viktigt råmaterial och
intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, agrokemikalier, färgämnen.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras under inert gas. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10269-01-9
Molekylformel C7H8BrN
Molekylvikt (g/mol) 186.052
MDL-nummer MFCD01026119
InChI-nyckel SUYJXERPRICYRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromobenzylamine, 3-bromophenyl methanamine, benzenemethanamine, 3-bromo, 3-bromophenyl methylamine, m-bromobenzylamine, 1-3-bromophenyl methanamine, 3-bromo-benzylamine, 3-bromobenzenemethanamine, 3-bromobenzyl amine, pubchem21109
PubChem CID 457587
IUPAC-namn (3-bromfenyl)metanamin
LEDER C1=CC(=CC(=C1)Br)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromobenzylamine
Odör Aminliknande
Brytningsindex 1.5885
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2735
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 186.06
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.