Läs mer
3-brombensylsulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromobenzylsulfonyl chloride |
| CAS Min % | 97.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 269.55 |
| Procent renhet | 97% |