Läs mer
3-Bromobensylzinkbromid, 0,5 M i THF, förpackad under argon i återförslutningsbar ChemSeal™ flaskor, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15465435
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15465435 50 mL 50ml
1 options
Produktkod. 15465435 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H58983.AD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 307496-31-7 | C7H6Br2Zn | 315,31 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som en mellanprodukt för läkemedel.
Löslighet
Reagerar med vatten.
Anmärkningar
Air Sensitive, förvara borta från luft. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten i ett torrt och väl ventilerat utrymme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromobenzylzinc bromide
Namnnotering Förpackad under argon i återförslutningsbara ChemSeal™ flaskor
CAS 307496-31-7
Densitet 1.027
Molekylformel C7H6Br2Zn
MDL-nummer MFCD01311434
Kvantitet 50 mL
UN-nummer UN3399
Känslighet Luftkänslig
Synonym 3-bromobenzylzinc bromide, bromo 3-bromophenyl methyl zinc, 3-bromobenzylzinc bromide, 0.50 m in thf, 3-bromobenzylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3-bromobenzylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
InChI-nyckel FBSUMSXZNCNBLE-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Zn+]Br.[CH2-]C1=CC(Br)=CC=C1
IUPAC-namn 1-brom-3-metanidylbensen; bromzink(1+)
Molekylvikt (g/mol) 315.31
PubChem CID 24722602
Formel vikt 315.31
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.