Läs mer
3'-Bromobiphenyl-3-carboxylic acid, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15408217
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15408217 1 g 1g
15418217 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15408217 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51766.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 854237-06-2
Molekylformel C13H9BrO2
Molekylvikt (g/mol) 277.117
MDL-nummer MFCD00093210
InChI-nyckel MHIAOGTWZISBLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-bromobiphenyl-3-carboxylic acid, 3-3-bromophenyl benzoic acid, 3'-bromo-biphenyl-3-carboxylic acid, 3'-bromo-1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid, acmc-20aizj, amtda020, 3'-bromo-3-carboxybiphenyl
PubChem CID 5105981
IUPAC-namn 3-(3-bromophenyl)benzoic acid
LEDER C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C2=CC(=CC=C2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3'-Bromobiphenyl-3-carboxylic acid
Kvantitet 1 g
Formel vikt 277.12
Procent renhet 95%