Läs mer
3-Bromobifenyl, 97 %
Produktkod. 10234801 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10234801 1 g Glasflaska 1g
10356641 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10234801 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 339100010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2113-57-7 | C12H9Br | 233,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2113-57-7
Molekylformel C12H9Br
Molekylvikt (g/mol) 233.11
MDL-nummer MFCD00000082
InChI-nyckel USYQKCQEVBFJRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromobiphenyl, 3-bromo-1,1'-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 3-bromo, 3-bromo-biphenyl, m-bromobiphenyl, biphenyl, 3-bromo, 3-bromodiphenyl, unii-o7i53k56s8, ccris 5889, 3-brombiphenyl
PubChem CID 16449
IUPAC-namn 1-brom-3-fenylbensen
LEDER BrC1=CC=CC(=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromobiphenyl
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Beige-grå till gul
Densitet 1.3980g/mL, 1.398
Kokpunkt 300°C
Flampunkt 110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5C6H4Br
Brytningsindex 1.6370 to 1.641
Kvantitet 1 g
Formel vikt 233.11
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Bromobiphenyl
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.